Merck
178683
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
98%
Synonim(y):
Tetralin-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-553-0
Beilstein/REAXYS Number:
2050435
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
mp
93-96 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
InChI key
NTAGXJQHJQUOOA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)