Merck
469866
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
TDEAT, Tetrakis(diethylamino)titanium(IV), Titanium(IV) tetrakis(diethylamide)
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2N]4Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.38
Beilstein:
3621431
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
tw
112 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)[Ti](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Ti/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Please inquire for bulk quantity, pricing, and packaging options.
Zastosowanie
Precursor to titanium nitride (TiN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-19.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thin Solid Films, 85, 2471-2471 (1994)
Produkty
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.