Kluczowe dokumenty
467979
1,3-Dithiolane
97%
Synonim(y):
1,3-Dithiacyclopentane
Wybierz wielkość
437,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
437,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.599 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
gęstość
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
C1CSCS1
InChI
1S/C3H6S2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Klucz InChI
IMLSAISZLJGWPP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?