Przejdź do
87642
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
≥97.0%
Synonim(y):
2,2-Bis(trimethylsilyl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.84
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1860786
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
InChI key
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium; Preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40940515236360716
description
≥97.0%
description
97%
description
≥98.0% (T)
description
97%
assay
≥97.0%
assay
97%
assay
≥98.0% (T)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
≥300 °C
mp
50-52 °C (lit.)
mp
77-83 °C
mp
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)