Merck
86717
Sigma-Aldrich
Tetraallylsilane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Tetra(2-propenyl)silane
Wybierz wielkość
5 ML
790,00 zł
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCH2)4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.37
Beilstein:
1750943
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Klucz InChI
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)