Merck
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trithiane
97%
Synonim(y):
sym.-Trithiane, Thioformaldehyde trimer
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.27
Beilstein:
79834
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
215-220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Klucz InChI
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3