Dokumenty
8.14389
Sigma-Aldrich
4,5-Difluorophthalic anhydride
for synthesis
Synonim(y):
4,5-Difluorophthalic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H2F2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.10
Kod UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
mp
92-96 °C
gęstość
0.975 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3