Przejdź do
381128
3,6-Difluorophthalic anhydride
97%
Synonim(y):
4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
354,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H2F2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
354,75 zł
Cena katalogowa473,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
218-221 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
InChI key
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405019
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
form
solid
form
-
mp
218-221 °C (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)