Merck
339016
Sigma-Aldrich
Tetrafluorophthalic anhydride
97%
Synonim(y):
4,5,6,7-tetrafluoro-1,3-izobenzofurandion, Bezwodnik 3,4,5,6-tetrafluoroftalowy
Wybierz wielkość
5 G
657,00 zł
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
657,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8F4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
94-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c2C(=O)OC(=O)c2c1F
InChI
1S/C8F4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
Klucz InChI
BJDDKZDZTHIIJB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.