Merck
467456
Sigma-Aldrich
2-Methylthianaphthene
97%
Synonim(y):
2-Methylbenzo[b]thiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
47-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Methylthianaphthene is a 2-substituted thianaphthene derivative. It can be synthesized by reacting 2-thianaphthenyllithium with methyl p-toluenesulfonate.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 342, 758-769 (2017-09-20)
The ZrO
Some 2-Substituted Thianaphthenes Derived from 2-Thianaphthenyllithium1.
Shirley DA and Cameron MD.
Journal of the American Chemical Society, 74(3), 664-665 (1952)