Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł 277,50 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
277,50 zł
Cena katalogowa370,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.668 (lit.)
bp
269 °C/752.5 mmHg (lit.)
density
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1csc2ccccc12
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI key
SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Bromothianaphthene is a heteroaryl halide. It undergoes Suzuki-Miyaura reaction with phenylboronic acid (PBA) or 3-thienylboronic acid in the presence of a novel heterogeneous Pd catalyst [Pd@PDEB, PDEB=poly(1,3-diethynylbenzene)]. The substitution reaction of 3-bromothianaphthene with piperidine to form 3-piperidinothianaphthene as the major product has been reported.
Application
3-Bromothianaphthene may be used in the synthesis of (benzo[b]thiophen-3-yl)trimethylstannane.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 99% | description 95% | description 97% |
| assay 95% | assay 99% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.629 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 269 °C/752.5 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.668 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| functional group bromo | functional group - | functional group ester, bromo | functional group bromo |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?