Przejdź do
638587
3-Methylbenzothiophene
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
215-934-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
96%
332,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.6240 (lit.)
bp
72-74 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI key
SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)