Przejdź do
E49207
2-Ethylthiophene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
334,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-830-2
Beilstein/REAXYS Number:
105402
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
334,50 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M84208652040702676
description
97%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
132-134 °C (lit.)
bp
113 °C (lit.)
bp
-
bp
88-92 °C/5 mmHg
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
n20/D 1.581 (lit.)
refractive index
n20/D 1.578
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylthiophene
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
85.3 °F - closed cup
flash_point_c
29.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)