Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł 354,45 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-579-4
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
97%
Form:
liquid
354,45 zł
Cena katalogowa417,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496
density
0.932 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCc1cccs1
InChI
1S/C10H16S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
InChI key
QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description ≥99% |
| assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.932 g/mL at 25 °C | density 0.936 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.496 | refractive index n20/D 1.496 (lit.) |
2-Hexylthiophene in titration procedures | - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?