Merck
347833
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene
≥99%
Synonim(y):
DBT, Diphenylene sulfide
Wybierz wielkość
1 G
180,00 zł
5 G
380,80 zł
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
180,00 zł
5 G
380,80 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.26
Beilstein:
121101
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
crystalline (powder)
kolor
white
bp
332-333 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
Klucz InChI
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dibenzothiophene is an important representative of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).[1] Kinetics of hydrodesulfurization of dibenzothiophene on presulflded molybdenaalumina catalyst has been studied in a high-pressure-flow microreactor.[2] Biodesulfurization of dibenzothiophene by selective cleavage of carbon sulphur bonds by a thermophilic bacterium Bacillus subtilis WU-S2B has been reported.[3]
Zastosowanie
Dibenzothiophene was employed as heavy model sulfur compound to investigate the effect of heavy sulfur compounds on the percentage of sulfur in gasoline range during the Fluid Catalytic Cracking (FCC) process.[4]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The effect of heavy aromatic sulfur compounds on sulfur in cracked naphtha.
Valla JA, et al.
Catalysis Today, 127(1), 92-98 (2007)
K Kirimura et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 91(3), 262-266 (2005-10-20)
Heterocyclic organosulfur compounds such as dibenzothiophene (DBT) in petroleum cannot be completely removed by hydrodesulfurization using chemical catalysts. A moderately thermophilic bacterium Bacillus subtilis WU-S2B, which could desulfurize DBT at 50 degrees C through the selective cleavage of carbon-sulfur (CS)
Selectivity of molybdenum catalyst in hydrodesulfurization, hydrodenitrogenation, and hydrodeoxygenation: Effect of additives on dibenzothiophene hydrodesulfurization.
Nagai M and Toshiaki Kabe.
J. Catal., 81(2), 440-449 (1983)
Kristina Lång et al.
European radiology, 26(1), 184-190 (2015-05-02)
To assess the performance of one-view digital breast tomosynthesis (DBT) in breast cancer screening. The Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial is a prospective population-based one-arm study with a planned inclusion of 15000 participants; a random sample of women aged 40-74
Shilpi Aggarwal et al.
Molecular bioSystems, 8(10), 2724-2732 (2012-07-27)
Rhodococcus erythropolis has been widely studied for desulfurization. However, activity levels required for commercial application have not been achieved. A major limitation of the current work in biodesulfurization is inadequate information regarding sulfur metabolism generally, and in particular the metabolism