Merck
466298
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
About This Item
Wzór liniowy:
GdI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
926 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.