Merck
474770
Sigma-Aldrich
Europium(II) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Europium diiodide, Europium iodide
Wybierz wielkość
1 G
976,00 zł
5 G
3440,00 zł
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
976,00 zł
5 G
3440,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
EuI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Reakcje jodków strontu, lantanu i europu. Bezpośrednie otrzymywanie trijodku fosforu z fosforanów: Bada reakcje i metody otrzymywania z udziałem jodków europu (Haschke, 1976).
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.