Merck
409340
Sigma-Aldrich
Samarium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Samarium diiodide
Wybierz wielkość
1 G
790,00 zł
5 G
2430,00 zł
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
790,00 zł
5 G
2430,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SmI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: samarium
reagent type: reductant
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
I[Sm]I
InChI
1S/2HI.Sm/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
UAWABSHMGXMCRK-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Promotes the cyanofluorination of aldehydes providing cyanofluorhydrins in good to excellent yield at room temperature in THF/HMPA.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 1309-1309 (2007)
Martin Holan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(27), 9877-9888 (2015-05-28)
Densely functionalized cyclopentane derivatives with up to four consecutive stereocenters are assembled by a tandem Michael addition/single-electron transfer oxidation/radical cyclization/oxygenation strategy mediated by ferrocenium hexafluorophosphate, a recyclable, less toxic single-electron transfer oxidant. Ester enolates were coupled with α-benzylidene and α-alkylidene
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.