Merck
263087
Sigma-Aldrich
Gadolinium
chips
Wybierz wielkość
10 G
519,40 zł
519,40 zł
Cena katalogowa742,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
519,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Gd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
519,40 zł
Cena katalogowa742,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9% trace rare earth metals basis
Formularz
chips
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Stéphane Kremer et al.
Neurology, 81(3), 206-210 (2013-06-14)
The first goal of this study is to compare gadofosveset trisodium--a gadolinium agent that reversibly binds to albumin--to an extracellular contrast agent (Gd-DOTA) for the detection of multiple sclerosis lesions. The second goal is to determine the best postinjection time
P Stephen Patrick et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 415-420 (2013-12-19)
The ability to track cells and their patterns of gene expression in living organisms can increase our understanding of tissue development and disease. Gene reporters for bioluminescence, fluorescence, radionuclide, and magnetic resonance imaging (MRI) have been described but these suffer
Tomas G Neilan et al.
Journal of the American College of Cardiology, 62(23), 2205-2214 (2013-09-03)
This study sought to identify the frequency, pattern, and prognostic significance of left ventricular (LV) late gadolinium enhancement (LGE) in patients with atrial fibrillation (AF). There are limited data on the presence, pattern, and prognostic significance of LV myocardial fibrosis
Yusuke Nishimura et al.
Journal of neurosurgery. Spine, 19(6), 716-720 (2013-10-08)
A spinal intradural extramedullary venous angioma is extremely rare and has not been previously reported. In this paper, the authors report on this entity with morphological and immunohistochemical evidence, and discuss the surgical strategy for its treatment. A 54-year-old woman
Vanessa Wiggermann et al.
Neurology, 81(3), 211-218 (2013-06-14)
We investigated the evolution of new multiple sclerosis (MS) lesions over time using frequency shifts of the magnetic resonance (MR) signal. Twenty patients with relapsing-remitting MS were serially scanned for 6 months at 1-month intervals. Maps of MR frequency shifts
Produkty
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Zobacz wszystko