Wybierz wielkość
398,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
398,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D +45°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?