Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
799,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChI key
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.894 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.883 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.909 g/mL at 25 °C | density 0.880 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.447 | refractive index n20/D 1.4560 (lit.) |
| bp 66-67 °C/150 mmHg (lit.) | bp 108-111 °C (lit.) | bp - | bp 76-78 °C/2 mmHg (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?