Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4110,00 zł 3082,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC(CH3)CC≡H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098353
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
InChI key
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (GC) | assay ≥90% (GC) | assay ≥90% (GC) | assay ≥90% (GC) |
| refractive index n20/D 1.472 | refractive index - | refractive index n20/D 1.501 | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| grade technical | grade technical | grade technical | grade technical |
| functional group alkyl halide, bromo | functional group ketone | functional group bromo, ester | functional group amine, ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
76.6 °F
flash_point_c
24.8 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?