Merck
459321
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OH
97%
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-S-trityl-L-cysteine, Nα-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H31NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.71
Beilstein:
4221286
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +24°, c = 1 in methanol
mp
170-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
Klucz InChI
KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)