Przejdź do
47560
Fmoc-Orn(Boc)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nδ-Boc-L-ornithine, Nδ-Boc-Nα-Fmoc-L-ornithine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.52
Beilstein/REAXYS Number:
4772025
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O6/c1-25(2,3)33-23(30)26-14-8-13-21(22(28)29)27-24(31)32-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20-21H,8,13-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI key
JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475614762486971
description
≥96.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
functional group
Fmoc, Boc
functional group
Fmoc, Boc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Orn(Boc)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)