Kluczowe dokumenty
164739
(+)-S-Trityl-L-cysteine
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
S-Trityl-L-cysteine
Wybierz wielkość
467,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
467,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
(+)-S-Trityl-L-cysteine, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]25/D +115°, c = 0.8 in 0.04 M ethanolic HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H21NO2S/c23-20(21(24)25)16-26-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20H,16,23H2,(H,24,25)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
DLMYFMLKORXJPO-FQEVSTJZSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?