Merck
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
Synonim(y):
Nα,Nα′-di-Boc-L-cystine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.53
Beilstein:
2229312
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98% (CE)
aktywność optyczna
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1