Merck
45897
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
Wybierz wielkość
500 ML
190,00 zł
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Beilstein:
1722815
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>97.0% (sum of isomers, GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462
bp
236-242 °C (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Klucz InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)