Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
462,00 zł
vapor density
6.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChI key
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97%, FCC, FG |
| assay 97% | assay - | assay - | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| density 0.901 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.901 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.901 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.901 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) |
| bp 220 °C (lit.) | bp 220 °C (lit.) | bp 220 °C (lit.) | bp 220 °C (lit.) |
| vapor pressure 0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.1 mmHg ( 20 °C) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?