Kluczowe dokumenty
163449
(+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid
≥98%, made from synthetic tartaric acid
Synonim(y):
(+)-O,O′-Dibenzoyl-D-tartaric acid, D-Tartaric acid 2,3-dibenzoate
Wybierz wielkość
119,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
119,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
aktywność optyczna
[α]28/D +116°, c = 9 in ethanol
mp
154-156 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
YONLFQNRGZXBBF-KBPBESRZSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?