Merck
454788
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
86-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(I)ccc1N
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
BGKLFAQCHHCZRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Fluorescence properties of Schiff bases of 4-hydroxy- 3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.
Thorat B R, et al.
Journal of Chemistry, 3(6), 1045-1054 (2011)
Synthesis of laterally substituted bistolane liquid crystals.
Hsu C-S, et al.
Liq. Cryst., 27(2), 283-287 (2000)
4-Iodo-2-methylaniline.
Luo W, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(3), 0591-0591 (2008)