Merck
260258
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxyoctane
96%
Synonim(y):
1-Octene oxide, Hexyloxirane
Wybierz wielkość
25 G
957,00 zł
100 G
2800,00 zł
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
957,00 zł
100 G
2800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Beilstein:
79912
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
bp
62.5-63 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCC1CO1
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Levin et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 220(2), 485-494 (1983-02-01)
Metabolism of cholesterol 5,6 alpha-oxide to the 5,6-glycol is catalyzed by a rat liver microsomal epoxide hydrolase that is distinct from the microsomal epoxide hydrolase that metabolizes a wide range of xenobiotic alkene and arene oxides. The two enzymes are
Jonatan Perez-Arce et al.
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
Lignin-based polyols (LBPs) with controlled microstructure were obtained by cationic ring opening polymerization (CROP) of oxiranes in an organosolv lignin (OL) tetrahydrofuran (THF) solution. The control on the microstructure and consequently on the properties of the LBPs such as hydroxyl
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty
Takashi Toyao et al.
ChemSusChem, 8(22), 3905-3912 (2015-09-24)
Various N-doped nanoporous carbons containing metal species were prepared by direct thermal conversion of zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs; ZIF-7, -8, -9, and -67) at different temperatures (600, 800, and 1000 °C). These materials were utilized as bifunctional acid-base catalysts to promote