Przejdź do
204692
Tin
shot, 99.999% trace metals basis
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Tin Powder, Tin element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141745
EC Number:
231-141-8
MDL number:
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
shot
reaction suitability
core: tin
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
electroplating
greener alternative category
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used to synthesize silicides for thermoelectric conversion, promoting energy efficiency. Click here for more information.
Application
Applied in the solid state synthesis of a Zintl phase, SrSn3Sb4, with an anionic channel framework of 30-membered rings.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF26905529GF34164075GF02857080
Tin shot, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204692
Tin
Tin foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 98.8%
GF26905529
Tin
Tin foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 98.8%
GF34164075
Tin
Tin foil, 5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 98.8%
GF02857080
Tin
description
shot, 99.999% trace metals basis
description
foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 98.8%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 98.8%
description
foil, 5m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 98.8%
form
shot
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.999% trace metals basis
assay
98.80%
assay
98.80%
assay
98.80%
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)