Przejdź do
329894
Biphenyl-d10
99 atom % D
Synonim(y):
Diphenyl-d10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
756,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5-C6D5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.27
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+10
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
mp
70-72 °C (lit.)
application(s)
electronics
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
ZUOUZKKEUPVFJK-LHNTUAQVSA-N
General description
Biphenyl-d10 99 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Chemical synthesis of labeled compounds
- Quality control reference standards
- Advanced materials research and development
- Environmental monitoring applications
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR applications
- High deuterium content for effective labeling
- Improves the reliability of spectroscopic data
- Non-toxic and safe for laboratory environments
Benefits
- Accelerates drug formulation processes and testing
- Improves the quality of NMR results and analyses
- Increases efficiency in research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471178533785364622
description
99 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
70-72 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
application(s)
electronics
application(s)
-
application(s)
electronics
application(s)
electronics
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1486-01-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)