Merck
450715
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +71°, c = 2 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
151-156 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO2/c1-11(2)9(12-10(13)14-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
HSQRCAULDOQKPF-VIFPVBQESA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)