Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −10.5±0.5°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥99.0% | description 98% | description 96% | description 99% |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 98% | assay 96% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.045 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.97 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 55-56 °C/2.5 mmHg (lit.) | bp 55-56 °C/2.5 mmHg (lit.) | bp 220 °C (lit.) | bp 55-56 °C/2.5 mmHg (lit.) |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?