Przejdź do
403547
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H8N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
InChI key
JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine (DPTZ) undergoes solvothermal reaction with CuSO4.6H2O and Cu(Ac)2.H2O to afford copper containing coordination polymers. It reacts with enamine derivative of morpholine and 5-,6-,7- and 8-membered cyclic ketones to afford pyridazine derivatives.
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine undergoes solid-state reaction with fullerene C60 by high-speed vibration milling technique. It acts as electron-deficient diene in the inverse electron demand Diels Alder reaction.
Application
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine may be used in the following studies:
  • Preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis.
  • Synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex.
  • Synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
125113374733ALD00108
description
96%
description
97%
description
97%
description
≥95% (HPLC)
assay
96%
assay
97%
assay
97%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
liquid
form
powder
mp
225 °C (dec.) (lit.)
mp
165-168 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
mp
82-87 °C
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)