Merck
340529
Sigma-Aldrich
(4S,5R)-(−)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
Wybierz wielkość
5 G
306,00 zł
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
306,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D −168°, c = 2 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
121-123 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C[C@@H]1NC(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m0/s1
Klucz InChI
PPIBJOQGAJBQDF-CBAPKCEASA-N
Zastosowanie
(4S,5R)-(-)-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolidynon może być użyty do syntezy (4S,5R)-N-tert-butyloksykarbonylo)-4-metylo-5-karboksy-2-oksazolidynonu[1] i (+)-pumiliotoksyny B.[2]
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a review, see Aldrichimica Acta.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient Total Syntheses of Pumiliotoxins A and B. Applications of Iodide-Promoted Iminium Ion- Alkyne Cyclizations in Alkaloid Construction.
Lin N-H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(38), 9062-9072 (1996)
Antibody catalysis of peptidyl-prolyl cis-trans isomerization in the folding of RNase T1.
Ma L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(13), 7251-7256 (1998)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)