Merck
450162
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroiridate(IV)
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Iridium potassium chloride
Wybierz wielkość
1 G
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K2IrCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>385 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2K/h6*1H;;;/q;;;;;;+4;2*+1/p-6
Klucz InChI
WEKZJZDULNNSCD-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Voltammetry at HMT-PMBI-coated glassy carbon electrodes: This study explores the electrochemical properties of potassium hexachloroiridate(IV) and its potential for sensitive detection, which could be valuable in analytical chemistry applications (M Rees et al., 2020).
  • Antioxidant Total Capacity Assay: Introduces a novel assaying method for antioxidant capacity using potassium hexachloroiridate(IV), which could have implications in pharmacology and drug discovery (Y Liu et al., 2024).
  • Mass Transfer in 3D-printed Electrolyzers: Examines the role of potassium hexachloroiridate(IV) in enhancing mass transfer in electrolytic systems, which is pivotal for chemical engineering and energy applications (SJC Weusten et al., 2021).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z S Farhangrazi et al.
Biochemistry, 34(46), 14970-14974 (1995-11-21)
Horseradish peroxidase (HRP) was oxidized by IrCl6(2-) to a mixture of compounds I and II, the rate of oxidation and the ratio of the mixture being greatly affected by pH (Hayashi & Yamazaki, 1979). Oxidation of HRP by IrCl6(2-) in
Fabrizio Testa et al.
Free radical biology & medicine, 51(8), 1567-1574 (2011-08-16)
Unlike superoxide dismutases (SODs), superoxide reductases (SORs) eliminate superoxide anion (O(2)(•-)) not through its dismutation, but via reduction to hydrogen peroxide (H(2)O(2)) in the presence of an electron donor. The microaerobic protist Giardia intestinalis, responsible for a common intestinal disease
Y Kaneko et al.
Biochemistry, 19(25), 5795-5799 (1980-12-09)
Zinc-substituted horseradish peroxidase is oxidized by K2IrCl6 to a characteristic state which retains one oxidizing equivalent more than the zinc peroxidase. The oxidized enzyme gives an optical absorption spectrum similar to that of compound I of peroxidase and catalase, and
Na Song et al.
Inorganic chemistry, 47(24), 11458-11460 (2008-11-14)
One-electron oxidation of phenol, 2,4,6-trimethylphenol, and 2,6-dimethylphenol by [IrCl(6)](2-) in aqueous solution has a simple pH dependence, indicating slow bimolecular oxidation of ArOH and faster oxidation of ArO(-). H/D kinetic isotope effects as large as 3.5 for oxidation of ArOH
J G Muller et al.
Nucleic acids research, 26(9), 2247-2249 (1998-06-20)
Two gel electrophoretic methods are described for detection of 7, 8-dihydro-8-oxoguanine and 7,8-dihydro-8-oxoadenine based on their further oxidation with one-electron oxidants including IrCl62-and IrBr62-. The products of nucleobase oxidation lead to enhanced piperidine-sensitive cleavage and to highly visible stop points