Merck
342262
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroiridate(III)
Synonim(y):
Tripotassium hexachloroiridate
Wybierz wielkość
1 G
828,00 zł
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
828,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
K3IrCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
35.5-38.1% iridium (Ir) basis (after reduction with magnesium, gravimetric)
Poziom jakości
Formularz
solid
stężenie
35.5-38.1% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3K/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
Klucz InChI
NZKWZUOYGAKOQC-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Poprawa stabilności galwanicznej potencjometrii redoks poprzez optymalizację pary redoks w przeciwległych biegunach: Omówiono poprawę stabilności potencjometrii redoks przy użyciu heksachloroirydianu potasu (Wei et al., 2023).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Iva Turyan et al.
Analytical biochemistry, 494, 108-113 (2015-11-10)
Measuring and monitoring of protein oxidation modifications is important for biopharmaceutical process development and stability assessment during long-term storage. Currently available methods for biomolecules oxidation analysis use time-consuming peptide mapping analysis. Therefore, it is desirable to develop high-throughput methods for