Przejdź do
336807
Iridium(III) chloride
crystalline
Synonim(y):
Iridium trichloride, Iridium(3+) chloride, Trichloroiridium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
916,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IrCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.58
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-044-6
MDL number:
Form:
crystalline
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
reaction suitability
core: iridium
concentration
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
mp
763 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520721206245442119
description
crystalline
description
99.8% trace metals basis
description
reagent grade
description
-
form
crystalline
form
powder or crystals
form
solid
form
crystalline
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
763 °C (lit.)
mp
763 °C (lit.)
mp
-
mp
-
concentration
35-37% (after oxygen combustion, silver nitrate titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
≤43.6% Ir (gravimetric)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
reaction suitability
core: iridium
reaction suitability
core: iridium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iridium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iridium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iridium(III) chloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)