Merck
209007
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sześciowodny chlorek sodu irydu(IV), Sześciowodny iryd(2-) heksachloro disodowy, sześciowodny chlorek irydu(IV) sodu
Wybierz wielkość
1 G
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2IrCl6 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
559.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2Na.6H2O/h6*1H;;;;6*1H2/q;;;;;;+4;2*+1;;;;;;/p-6
Klucz InChI
QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingran Dong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(26), 8377-8386 (2017-06-18)
A complex reaction mechanism of oxidation of the anti-tubercular prodrug isoniazid (isonicotinic hydrazide, INH) by [IrCl
Xiaolai Zhang
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
Benz(o)hydrazide (BH) is the basic aryl hydrazide; aryl hydrazides have been pursued in the course of drug discovery. Oxidations of BH and phenylacetic hydrazide (PAH) by hexachloroiridate(IV) ([IrCl6]2-) were investigated by use of stopped-flow spectral, rapid spectral scan, RP-HPLC and