Merck
448524
Sigma-Aldrich
Trichloronitromethane
98%
Synonim(y):
Chloropicrin, Nitrotrichloromethane
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.38
Beilstein:
1756135
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
gęstość
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Klucz InChI
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)