Przejdź do
223409
Copper
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
99%, shot, −3-+14 mesh
Synonim(y):
Cu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
967,00 zł
725,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141805
EC Number:
231-159-6
MDL number:
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Copper, shot, −3-+14 mesh, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
shot
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
particle size
−3-+14 mesh
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31140512816266086
description
shot, −3-+14 mesh, 99%
description
ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
description
foil, ≥99.8% (complexometric)
description
powder, <425 μm, 99.5% trace metals basis
assay
99%
assay
≥99.90%
assay
≥99.8% (complexometric)
assay
99.5% trace metals basis
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
form
shot
form
granular
form
foil
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)