Merck
403733
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloropropene
90%, technical grade
Wybierz wielkość
250 ML
543,00 zł
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
543,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH=CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.97
Beilstein:
1719556
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
97-112 °C (lit.)
gęstość
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Klucz InChI
UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
1,3-Dichloropropene (1,3-D) is a clear, light-straw colored liquid.[1] It is a soil fumigant useful for preplanting control of parasitic nematodes.[2] Co-formulations of 1,3-D and chloropicrin are widely employed for preplant fumigation in the production of high-value crops.[3]
Zastosowanie
1,3-Dichloropropene may be employed in commercial fumigant preparations.[1] It is used as pesticide in a study to investigate the photocatalytic degradation of water-soluble pesticides (cymoxanil, methomyl, oxamyl, dimethoate, pyrimethanil and telone) at pilot-plant scale.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel J Ashworth et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(2), 415-421 (2014-12-23)
Co-formulations of 1,3-dichloropropene (1,3-D) and chloropicrin (CP) are commonly used for preplant fumigation in the production of high-value crops. Various ratios of 1,3-D to CP are available in these co-formulations. Collation of previous field data suggested that when the two
1, 3-Dichloropropene.
Yang RSH.
Residue Reviews, 19-35 (1986)
James E Klaunig et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 143(1), 6-15 (2014-10-31)
1,3-Dichloropropene (1,3-D) is a soil fumigant used primarily for preplanting control of parasitic nematodes. In a previous chronic dietary exposure study, 1,3-D induced an increased incidence of hepatocellular adenomas in male rats at a dose of 25 mg/kg/day. Although the mechanism
I Oller et al.
Journal of hazardous materials, 138(3), 507-517 (2006-07-15)
The technical feasibility and performance of photocatalytic degradation of six water-soluble pesticides (cymoxanil, methomyl, oxamyl, dimethoate, pyrimethanil and telone) have been studied at pilot-plant scale in two well-defined systems which are of special interest because natural solar UV light can
Qiuxia Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(1), 361-365 (2009-11-17)
The gelatin capsule (gel cap) formulation of 1,3-dichloropropene (1,3-D) was developed as a potential means of reducing 1,3-D emissions. The objective of this study was to determine the distribution, emission, and leaching of 1,3-D after applying the gel cap in