Przejdź do
85131
Silver
colloidal, 65-75% Ag basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
colloidal
reaction suitability
core: silver
concentration
65-75% Ag
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Silver nanoparticles and their antibacterial applications: A study that delves into the antibacterial properties of silver nanoparticles, highlighting their potential in combating bacterial growth and infection (Bruna et al., 2021).
  • Similarities and differences between silver ions and silver in nanoforms as antibacterial agents: Analyzes the mechanisms by which silver ions and nanoparticles exert their antibacterial effects, offering insights into their functional differences and similarities (Kędziora et al., 2018).
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
327093327107265500
description
colloidal, 65-75% Ag basis
description
powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis
description
powder, <45 μm, ≥99.99% trace metals basis
description
powder, <250 μm, 99.99% trace metals basis
form
colloidal
form
powder
form
powder
form
powder
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver
reaction suitability
core: silver
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)