Kluczowe dokumenty
34321
Trichloronitromethane
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Chloropicrin, Nitrotrichloromethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
gęstość
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
Klucz InChI
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)