Przejdź do
779903
Hexamethylphosphoramide
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.20
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-653-8
Beilstein/REAXYS Number:
1099903
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.18 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.07 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
quality
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%)
impurities
≤0.03% H2O (coulometric)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphoramide
SMILES string
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChI key
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexamethylphosphoramide can be used:
  • As an additive to facilitate the enantioselective addition of alkyne to aldehydes to generate propargylic alcohols at room temperature.
  • As a catalyst for the reversible-deactivation radical polymerization of methyl methacrylate with an alkyl iodide initiator to generate poly(methyl methacrylate)(PMMA).
  • To facilitate the conversion of tetra-alkyl methanediphosphonates into (Z)-2-aryl-1-(2-cyanoethyl)ethenylphos-phonates.
Hexamethylphosphoramide is a dipolar co-solvent and an effective additive used in reactions like reduction of halides, deoxygenation of sulfones, halide olefin couplings and cleavage of carbon-sulfur bond.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1160252730238260
description
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
description
99%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
7 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
bp
159-160 °C/15 mmHg (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylphosphoramide
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
291.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
144 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
680-31-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)