Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 686,00 zł |
Informacje o tej pozycji
686,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 81.3 °C)
form
liquid
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
concentration
1.0 M in dibromomethane
density
2.522 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 M in dibromomethane | description ≥99.99% trace metals basis | description powder and chunks, ≥98% | description anhydrous, 99.8% |
| form liquid | form solid | form powder and chunks | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade anhydrous |
| density 2.522 g/mL at 25 °C | density 3.205 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.205 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.113 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 1 mmHg ( 81.3 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 81.3 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 81.3 °C) | vapor pressure 0.08 mmHg ( 20 °C) |
| concentration 1.0 M in dibromomethane | concentration - | concentration - | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
74-95-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?