Merck
445452
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole
98%
Synonim(y):
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.11
Beilstein:
1211115
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
mp
213-216 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
On1nnc2cccnc12
Informacje prawne
Sold under agreement with PE Biosystems
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3