For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
180467
1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of isomers
98%
Synonim(y):
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Wybierz wielkość
402,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
402,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
NCC1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-8H,1-6,9-10H2
Klucz InChI
QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?